Key Documents
72584
Supelco
2-Ethylhexyl trans-4-methoxycinnamate
analytical standard
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4CH=CHCO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.40
Numero MDL:
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0%
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.545 (lit.)
P. eboll.
198-200 °C/3 mmHg (lit.)
Densità
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCC(CC)COC(=O)\C=C\c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C18H26O3/c1-4-6-7-15(5-2)14-21-18(19)13-10-16-8-11-17(20-3)12-9-16/h8-13,15H,4-7,14H2,1-3H3/b13-10+
YBGZDTIWKVFICR-JLHYYAGUSA-N
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
426.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
219 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)