Documenti fondamentali
72513
Supelco
2-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-hydroxyphenyl]ethyl methacrylate
analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H17N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
96-98 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)OCCc1ccc(O)c(c1)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C18H17N3O3/c1-12(2)18(23)24-10-9-13-7-8-17(22)16(11-13)21-19-14-5-3-4-6-15(14)20-21/h3-8,11,22H,1,9-10H2,2H3
VCYCUECVHJJFIQ-UHFFFAOYSA-N
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)