Documenti fondamentali
69705
Supelco
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-propenyl)phenol
analytical standard
Sinonimo/i:
2-(3-Allyl-2-hydroxy-5-methylphenyl)-2H-benzotriazole, 2-Allyl-6-(2H-benzotriazol-2-yl)-p-cresol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H15N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
98-101 °C (lit.)
Temp. transizione
transition temp >270 °C
Solubilità
H2O: insoluble
Densità
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
Cc1cc(CC=C)c(O)c(c1)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C16H15N3O/c1-3-6-12-9-11(2)10-15(16(12)20)19-17-13-7-4-5-8-14(13)18-19/h3-5,7-10,20H,1,6H2,2H3
YKONWVIRECCMQE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Covalently bondable UV light stabilizer.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)