65742-U
Discovery® Zr-PS HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
About This Item
Materiali
stainless steel column
Nome Commerciale
Discovery®
Caratteristiche
endcapped: no
Produttore/marchio commerciale
Discovery®
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
2% Carbon loading
Parametri
≤100 °C temp. range (up to 150 °C with special hardware)
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Area superficiale
30 m2/g
Matrice
zirconia, spherical, porous particle platform
polymeric
Gruppo funzionale matrice
polystyrene phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
300 Å
operating pH range
1-13
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
• Good for basic compounds
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?