65730-U
Discovery® Zr-Carbon HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
About This Item
Materiali
stainless steel column
Nome Commerciale
Discovery®
Caratteristiche
endcapped: no
Produttore/marchio commerciale
Discovery®
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
1% Carbon loading
Parametri
≤100 °C temp. range (up to 150 °C with special hardware)
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Area superficiale
30 m2/g
Matrice
zirconia, spherical, porous particle platform
polymeric
Gruppo funzionale matrice
carbon phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
300 Å
Intervallo di pH d’impiego
1-14
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Excellent separation of geometric isomers and diastereomers.
- Very hydrophobic surface.
- Most different retention compared to other Discovery Zr phases for non-ionic compounds.
- Similar to porous graphitic carbon, but with added ion-exchange interactions.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)