Documenti fondamentali
64728
Macro condenser w/gr jt
for use with Kuderna-Danish Sample Concentrator
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Descrizione
ground joint
snyder column 0-ball
Confezionamento
pkg of 1
Compatibilità
for use with Kuderna-Danish Sample Concentrator
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)