59576-U
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 3 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Discovery® C18 Supelguard Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 3 mm, pkg of 2 ea
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Discovery®
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
pkg of 2 ea
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
2 cm × 3 mm
Area superficiale
200 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) bonding phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
180 Å
pH di lavoro
2-8
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Categorie correlate
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contenuto correlato
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered