Documenti fondamentali
59494
Opti-Max® Replacement Cartridge All Manufactures
SS cartridge, size 1/16 in., ruby ball/sapphire seat, pkg of 2 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41115854
Materiali
SS cartridge
Confezionamento
pkg of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
All Manufacturers
Misura
1/16 in.
Compatibilità
configured for
Note legali
Opti-Max is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)