Documenti fondamentali
59465-U
Opti-Max® inlet check valve
for use with LC-6A, LC-10AS, Shimadzu 228-12353-91
Sinonimo/i:
Optimize Technologies HPLC Pump Part for Shimadzu
About This Item
Codice UNSPSC:
41115854
NACRES:
SB.51
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 1
Produttore/marchio commerciale
Shimadzu 228-12353-91
Compatibilità
for use with LC-6A, LC-10AS
Note legali
Opti-Max is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
Shimadzu is a trademark of Shimadzu Corporation
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)