Documenti fondamentali
59253-U
Supelco
SUPELCOGEL 8Pb (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Sinonimo/i:
SUPELCOGEL 8% Crosslinked Guard Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
SUPELCOGEL 8Pb,8% Crosslinked HPLC Guard Column, 9 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L34
Nome Commerciale
SUPELCOGEL
Caratteristiche
endcapped: no
Produttore/marchio commerciale
SUPELCOGEL
Confezionamento
1 ea of
Parametri
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Matrice
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platform
polymeric
Dimensione particelle
9 μm
Tecnica di separazione
ligand exchange
Altre note
This guard column does not include tubing, nuts or ferrules. Please order them separately.
Note legali
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)