Documenti fondamentali
59126
Repl. Filter Discs 3.0mm 5/pk
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pkg of 5
Produttore/marchio commerciale
7335-010
Rheodyne
Diametro
3.0 mm
Dimensione pori
0.5 μm
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)