58992
SUPELCOSIL™ LC-18-DB (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Nome del prodotto
Colonna per HPLC SUPELCOSIL™ LC-18-DB., 3 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm
agenzia
suitable for USP L1
Livello qualitativo
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
SUPELCOSIL™
Grado di funzionalizzazione
11.0% Carbon loading
Parametri
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
7.5 cm × 4.6 mm
Area superficiale
170 m2/g
Copertura della superficie
surface coverage 3.1 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
120 Å
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)