58979
SUPELCOSIL™ LC-CN (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 3.3 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
product name
SUPELCOSIL™ LC-CN HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 3.3 cm × 4.6 mm
agenzia
suitable for USP L10
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
SUPELCOSIL™
Grado di funzionalizzazione
4% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
3.3 cm × 4.6 mm
Area superficiale
170 m2/g
Copertura della superficie
surface coverage 3.5 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
Gruppo funzionale matrice
cyano phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
120 Å
Intervallo di pH
2-7.5
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?