Documenti fondamentali
58804
Deburring Tool
configured for 1/16 in. tubing
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Confezionamento
pkg of 1 ea
Compatibilità
configured for 1/16" tubing
Descrizione generale
Deburring tool is an accessory that can be used with 1/6 in. tubing for dressing it without distortion after being smooth-cut using the tubing cutter.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)