Documenti fondamentali
58698-U
PTFE Tubing
L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/16 in. × 0.012 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.52
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Parametri
500 psi max. pressure
Lungh. × D.E. × D.I.
50 ft × 1/16 in. × 0.012 in.
Descrizione generale
Economical, flexible PTFE tubing is ideal for use at pressures up to 500 psi (35 kg/cm2). Use in automatic analyzer, postcolumn reaction, preparative scale systems, in-stream sampling devices, and when monitoring physiologically important compounds.
The maximum recommended operating temperature for PTFE is 200 °C, but short term exposure to higher temperatures seldom causes damage.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
PTFE Tubing tubing L × O.D. × I.D. 25 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.228 in. (5.8 mm)
Supelco
20533
PTFE Tubing