58570AST
CHIRALPAK® CBH (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Chiral - CBH HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3 mm
Materiali
stainless steel column
Nome Commerciale
CHIRALPAK®
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
CHIRALPAK®
Parametri
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
10 cm × 3 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
cellobiohydrolase phase
Dimensione particelle
5 μm
pH di lavoro
2-8
Tecnica di separazione
chiral
Descrizione generale
Features:
- Direct reversed phase resolution of chiral molecules
- Stable with a variety of organic modifiers
- Available in analytical and semi-preparative sizes
(1) Hermansson, J. Direct liquid chromatographic resolution of racemic drugs using a1-acid glycoprotein as the chiral stationary phase. J. Chromatogr. A, 1983, 269, 71-80.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)