Documenti fondamentali
58558AST
CHIRALPAK® CBH (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 3 mm, HPLC Guard Cartridge, pk of 2 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Chiral-CBH HPLC Guard Column, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 3 mm, pk of 2 ea
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
Nome Commerciale
CHIRALPAK®
Confezionamento
pk of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
CHIRALPAK®
Parametri
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
1 cm × 3 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
cellobiohydrolase phase
Dimensione particelle
5 μm
pH di lavoro
2-8
Tecnica di separazione
chiral
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)