58377
SUPELCOSIL™ LC-PCN (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
MTO-SUPELCOSIL™ LC-PCN 5UM 15CMX4.6MM HPLC COLUMN
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
SUPELCOSIL™ LC-PCN HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
agenzia
suitable for USP L10
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
SUPELCOSIL™
Grado di funzionalizzazione
4% carbon loading
Parametri
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Area superficiale
170 m2/g
Copertura della superficie
surface coverage 3.5 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
Gruppo funzionale matrice
cyano phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å pore size
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?