Documenti fondamentali
58256
Stainless Steel HPLC Fittings
nut for 1/16 in. tubing, pkg of 10 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
stainless steel nut
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Rheodyne 6000-263
Raccordi
nut for 1/16 in. tubing
10-32 Rheodyne for 1/16 in. O.D.
Descrizione generale
The long Rheodyne stainless steel nut of the Stainless Steel HPLC Fitting has a longer hex portion for easier wrench access.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)