Documenti fondamentali
581374-U
Supelco
Ascentis® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 3 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
Sinonimo/i:
Ascentis RP18 HPLC Guard Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Ascentis® C18 Supelguard Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 3 mm, pkg of 2 ea
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
pkg of 2 ea
Grado di funzionalizzazione
25% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
2 cm × 3 mm
Area superficiale
450 m2/g
Impurezze
5 ppm metals
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å
Intervallo di pH d’impiego
2-8
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Nota a piè di pagina
Kit includes one cartridge, a stand-alone holder, a piece of tubing, 2 nuts and ferrules (10mm i.d guard requires the purchase of 567499-U)
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Massimo Tacchini et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 146, 1-6 (2017-08-26)
The genus Echinacea (Asteraceae) includes species traditionally used in phytotherapy. Among them, Echinacea pallida (Nutt.) Nutt. root extracts are characterized by a representative antiproliferative activity, due to the presence of acetylenic compounds. In this study, supercritical fluid extraction (SFE) was