57906-U
SPME Fiber Assembly
CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 85 μm
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Gruppo in fibra SPME carbossene/polidimetilsilossano (CAR/PDMS), df 85 μm(CAR/PDMS, for use with autosampler, needle size 23 ga, metal alloy fiber
Materiali
metal alloy fiber
plain light blue hub
Livello qualitativo
Misura ago
23 ga
Confezionamento
pkg of 1 ea
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
85 μm (CAR/PDMS)
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Lungh. fibre
1 cm
Gruppo funzionale matrice
CAR/PDMS coating
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
(For gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225).)
for use with autosampler
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Descrizione generale
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Developing a Quantitative SPME Method