Documenti fondamentali
575655-U
Supelco
96 Square Well Pierceable Cap Mats
configured for sealing Discovery SPE and square well collection plates, pk of 50
About This Item
Codice UNSPSC:
41115854
NACRES:
NB.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Confezionamento
pk of 50
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
configured for sealing Discovery SPE and square well collection plates
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
This Sigma-Aldrich article discusses how the HybridSPE-Phospholipid Technology works and how the phospholipids are removed.