Documenti fondamentali
575654-U
Supelco
Disposable Reservoir / Waste Tray
configured for collecing eluate waste during PlatePrep SPE processing, PVC, pk of 25
About This Item
Codice UNSPSC:
41115854
NACRES:
NB.21
Materiali
PVC
Livello qualitativo
Confezionamento
pk of 25
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
configured for collecing eluate waste during PlatePrep SPE processing
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)