Documenti fondamentali
575601-U
Supelco
Discovery® DSC-18 96-well solid phase extraction (SPE) Plate
bed wt. 25 mg/well, pk of 1
Sinonimo/i:
C18 SPE 96-well plate
About This Item
Codice UNSPSC:
41104018
NACRES:
NB.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Discovery® DSC-18 SPE 96-well Plate, bed wt. 25 mg/well, pk of 1
Materiali
PE frit (20 μm)
polypropylene hardware
Caratteristiche
endcapped
Composizione
bed wt., 25 mg/well
Confezionamento
pk of 1
Grado di funzionalizzazione
18% C loading
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
480 m2/g
Volume
2 mL
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
Dimensione particelle
50 μm
Dimensione pori
70 Å pore size
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (biological fluids, water)
  • Polymerically bonded, octadecyl (18 %C), endcapped
  • Higher 18 %C loading for increased binding capacities and higher recoveries
  • The least selective phase: retains most organic analytes from aqueous matrices
  • Can also be used for desalting aqueous matrices
  • Beneficial for extracting structurally diverse analytes from the same sample
Note legali
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.