57143
Colonnine Supelclean™ENVI™-Chrom P per SPE
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene tube
Composizione
bed wt., 100 mg
Confezionamento
pk of 108
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
900 m2/g
Volume
1 mL
Matrice
Styrene/Divinyl Benzene Coopolymer Resin base material
Gruppo funzionale matrice
polystyrene-divinylbenzene phase
Diametro
80-160 μm
Dimensione pori
20-300 Å
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Retention Mechanism: Reversed-phase or Adsorption
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions
- Particle Size: 80-160 μm; Spherical Shape; Pore Size: 110- 175 Å; Surface Area: 900 m2/g
- Highly crosslinked, neutral, specially cleaned styrenedivinylbenzene resin used to retain hydrophobic compounds with some hydrophilic functionality under reversed phase conditions
- Highly resistant to extreme pH conditions
- Typical applications include aromatics and phenolic compounds from aqueous sample matrices
- Used for priority pollutant phenols from aqueous samples
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Contenuto correlato
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.