Documenti fondamentali
57076-U
Supelco
Supelclean Hisep SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL
Scegli un formato
100 MG
$97.75
250 MG
$172.50
1 G
$514.05
5 G
$1,796.30
SKU del venditore: A687621-100MG
$97.75
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
$97.75
250 MG
$172.50
1 G
$514.05
5 G
$1,796.30
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
SKU del venditore: A687621-100MG
$97.75
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Materiali
polypropylene tube
Composizione
bed wt., 500 mg
Confezionamento
pk of 54
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
3 mL
Gruppo funzionale matrice
Hisep phase
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
  • Hydrophobic sites shielded by a hydrophilic surface for protein exclusion
  • Hydrophobicity similar to C8 SPE phases
Note legali
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.