Documenti fondamentali
56713
Stainless Steel 1/16 in. Capillary Tubing
L × O.D. × I.D. 5 cm × 1/16 in. × 0.007 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32119290
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Lungh. × D.E. × D.I.
5 cm × 1/16 in. × 0.007 in.
Colore
black band
Descrizione generale
316 stainless steel, 1/16 in. O.D. 1 m length is coiled, all other dimensions are straight.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)