Documenti fondamentali
56330AST
Supelco
Precolonna per HPLC apHera C4
5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Materiali
stainless steel column
Nome Commerciale
apHera
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
apHera
Parametri
147 bar pressure (2133 psi)
4-60 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
1 cm × 4.6 mm
Matrice
polymeric
Gruppo funzionale matrice
C4 (butyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
300 Å
pH di lavoro
1-14
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
apHera is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)