Documenti fondamentali
54797-U
Supelco
LiChrospher® Si-60 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4.6 mm, HPLC guard Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nome del prodotto
LiChrospher® Si-60 HPLC Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L3
Nome Commerciale
LiChrospher®
Caratteristiche
endcapped: no
Confezionamento
pkg of 4 ea
Parametri
≤70 °C temp. range
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
1 cm × 4.6 mm
Area superficiale
700 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
silica phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
60 Å
pH di lavoro
2-7.5
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with 3.0 to 4.6 mm column
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Descrizione generale
Use guard cartridge holder 54987
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Richiesto ma non fornito
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)