Documenti fondamentali
52052
Supelco
Trimethylolpropane trimethacrylate
analytical standard, contains 0.01-0.04% monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
Sinonimo/i:
TMPTMA
Scegli un formato
1 ML
CHF 82.90
CHF 82.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
CHF 82.90
About This Item
Formula condensata:
[H2C=C(CH3)CO2CH2]3CC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 82.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥95.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
contiene
0.01-0.04% monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.470-1.474
n20/D 1.472 (lit.)
Densità
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(COC(=O)C(C)=C)(COC(=O)C(C)=C)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C18H26O6/c1-8-18(9-22-15(19)12(2)3,10-23-16(20)13(4)5)11-24-17(21)14(6)7/h2,4,6,8-11H2,1,3,5,7H3
OKKRPWIIYQTPQF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)