Documenti fondamentali
509221
SGE Microvolume Syringe
1BR-5, Plunger-in-needle (8mm OD barrel), volume 1 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Misura ago
23 ga
Descrizione
Plunger-in-needle syringe
Caratteristiche
Plunger-in-needle (8mm OD barrel)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 000500
Lungh. × D.E. ago
50 mm × 0.63 mm
Volume
1 μL
Descrizione generale
A sample as small as 0.1 μL is contained in the needle.
  • nozzle tip with 0.12mm opening and caone shape for better septum
  • full sample displacement
  • plunger extended to the tip of the needle - Zero Dead Volume
  • no sample carryover
  • improved sample volume reproducibility
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)