Documenti fondamentali
507806
Supelco
Cap liner, PTFE
white PTFE, diam. 8 mm, for use with 2 mL vial - standard opening, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
PTFE liner
white PTFE
Descrizione
Oversized for better sealing ability.
Confezionamento
pkg of 100 ea
Diametro
8 mm
Compatibilità
for use with 2 mL vial - standard opening
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)