Documenti fondamentali
503223
Supelco
Carbon Dioxide Trap Refill
pkg of 500 cc
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12000000
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Confezionamento
pkg of 500 cc
Descrizione generale
Sodium hydroxide nonfibrous silicate material.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Sodalime with indicator, granules ~ 1 - 2.5 mm
Supelco
1.06733
Sodalime
Economy Moisture Trap volume 400 cc, 1/8 in. fitting
Supelco
23987
Economy Moisture Trap