Documenti
503118
Supelco
Molecular Sieve 5A Moisture Trap
S-trap, 1/8 in. fitting
Sinonimo/i:
S-TRAP, MOLECULAR SIEVE 5A, 1/8IN FITTINGS
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
eCl@ss:
32110204
Raccordi
1/8 in. fitting
Descrizione generale
Molecular Sieve 5A efficiently removes moisture and heavy hydrocarbons from compressed air, electrolytically produced hydrogen, house nitrogen, or other gases with high moisture or hydrocarbon content.
Dimensions:
  • 200 cc Trap: 26 1/4 in. (67 cm) long × 1 in. (2.5 cm) diameter
  • 750 cc Trap: 18 in. (45.7 cm) long × 2 3/8 in. (6 cm) diameter
  • S-Trap: 7 1/2 in. (19 cm) long x 5 9/16 in. (14.1 cm) wide x 1/2 in. (13 mm) diameter [total bed length: 19 3/4 in. (50.2 cm); the extended bed length ensures prolonged contact between the gas and the adsorbent and provides greater working capacity]
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)