502677
Upchurch Precolumn MicroFilter
for use with 0.025 in. O.D. tubing, PEEK frit
About This Item
Materiali
PEEK frit
Confezionamento
pkg of 1 ea
Raccordi
10-32 female Upchurch inlet fitting for 0.025 in. (using Microtight tubing sleeves)
10-32 male Upchurch outlet fitting for 1/16 in. O.D. tubing
Compatibilità
for use with 0.025 in. O.D. tubing
Descrizione generale
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)