Documenti fondamentali
502391
Micro-Splitter Valve (Low Pressure)
10-32 fingertight fittings
About This Item
Codice UNSPSC:
41115854
eCl@ss:
32060101
Materiali
PEEK/PTFE
Caratteristiche
number of ports 3
Produttore/marchio commerciale
Upchurch Scientific, Inc Micro-Splitter P-451
Parametri
800 psi max. pressure
Raccordi
10-32 fingertight fittings
Descrizione generale
  • Inert polyether ether ketone (PEEK) construction
  • Flow rates as low as 3.5 μL/min (water)
  • 1/4-28 or 10-32 1/16 inch fittings
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)