Documenti fondamentali
48875
Supelco
Acids Surrogate Spike Mix
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol
About This Item
Codice UNSPSC:
77101502
Grado
certified reference material
TraceCERT®
agenzia
EPA 8270
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type surrogate
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
2000 μg/mL each component in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    2-Fluorophenol
    Phenol-d6
    2,4,6-Tribromophenol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)