48524
1,4-Dichlorobenzene
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Densità del vapore
5.07 (vs air)
Tensione di vapore
1.03 mmHg ( 25 °C)
Confezionamento
ampule of 5000 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. eboll.
173 °C (lit.)
Punto di fusione
52-54 °C (lit.)
Densità
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Stringa SMILE
Clc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?