48506
Chlorobenzene
analytical standard
About This Item
Grado
analytical standard
Densità del vapore
3.86 (vs air)
Tensione di vapore
11.8 mmHg ( 25 °C)
Temp. autoaccensione
1178 °F
Limite di esplosione
7.1 %
Confezionamento
ampule of 5000 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.524 (lit.)
P. eboll.
132 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Densità
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?