Documenti fondamentali
48242
Supelco
EPA 525,525.1 Internal Standard Mix
certified reference material, 500 μg/mL each component in acetone
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Grado
certified reference material
TraceCERT®
agenzia
EPA 525.1,525.2
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type internal
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
500 μg/mL each component in acetone
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Acenaphthene-d10
    Chrysene-d12
    Phenanthrene-d10
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - Information refers to the main ingredient.
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - Information refers to the main ingredient.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)