48079
Perylene solution
certified reference material, 2000 μg/mL in dichloromethane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
2000 μg/mL in dichloromethane
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C20H12/c1-5-13-6-2-11-17-18-12-4-8-14-7-3-10-16(20(14)18)15(9-1)19(13)17/h1-12H
CSHWQDPOILHKBI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)