Key Documents
47840
Supelco
Saccharin Calcium Salt
analytical standard
Sinonimo/i:
Saccharin hemicalcium salt, 2,3-Dihydro-3-oxobenzisosulfonazole, o-Sulfobenzimide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H8CaN2O6S2 · 3.5H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
467.48
Codice UNSPSC:
12164500
Numero E:
E954
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 g
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/2C7H5NO3S.Ca.H2O/c2*9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;;/h2*1-4H,(H,8,9,10,11);;1H2/q;;+2;/p-2
XOCXGVIOTKFUSU-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)