47661-U
Methyl chloroacetate
certified reference material, 1000 μg/mL in methyl tert-butyl ether
About This Item
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
agenzia
EPA 552.2
Densità del vapore
3.8 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 25 °C)
5.25 mmHg ( 20 °C)
CdA
certificate of analysis is enclosed in each package.
Temp. autoaccensione
869 °F
Caratteristiche
standard type calibration
Limite di esplosione
18.5 %
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
1000 μg/mL in methyl tert-butyl ether
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
P. eboll.
130 °C/740 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−33 °C (lit.)
Densità
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
COC(=O)CCl
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-6-3(5)2-4/h2H2,1H3
QABLOFMHHSOFRJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-18.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-28 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?