Key Documents
47182
Supelco
o-Tolualdehyde-2,4-DNPH solution
100 μg/mL in acetonitrile (as aldehyde), analytical standard
Sinonimo/i:
o-Tolualdehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone solution
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12000000
Grado
analytical standard
CdA
certificate of analysis is enclosed in each package.
Caratteristiche
standard type calibration
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
100 μg/mL in acetonitrile (as aldehyde)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C14H12N4O4/c1-10-4-2-3-5-11(10)9-15-16-13-7-6-12(17(19)20)8-14(13)18(21)22/h2-9,16H,1H3/b15-9+
QUIFNJPMGQCNMH-OQLLNIDSSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This product is now available as a certified reference material. Please reference CRM4M7182.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)