44807
Aroclor 1248 solution
certified reference material, 1000 μg/mL in isooctane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
agenzia
EPA 8082
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type calibration
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
1000 μg/mL in isooctane
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Clc1cc(cc(c1)c2cc(cc(c2)Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C12H6Cl4/c13-9-1-7(2-10(14)5-9)8-3-11(15)6-12(16)4-8/h1-6H
UTMWFJSRHLYRPY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-12 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)