442388
3-Methylcholanthrene
analytical standard
About This Item
Grado
analytical standard
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 50 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
280 °C/80 mmHg (lit.)
Punto di fusione
178-180 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cc1ccc2cc3c(ccc4ccccc34)c5CCc1c25
InChI
1S/C21H16/c1-13-6-7-15-12-20-17-5-3-2-4-14(17)8-9-18(20)19-11-10-16(13)21(15)19/h2-9,12H,10-11H2,1H3
PPQNQXQZIWHJRB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?