Documenti fondamentali
442321-U
Supelco
2,5-Dimethylbenzaldehyde-2,4-DNPH
analytical standard
Sinonimo/i:
2,5-Dimethylbenzaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H3CH=NNHC6H3(NO2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
314.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
77101502
ID PubChem:
Grado
analytical standard
Caratteristiche
standard type calibration
Confezionamento
ampule of 100 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
219-221 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
Cc1ccc(C)c(\C=N\Nc2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c1
InChI
1S/C15H14N4O4/c1-10-3-4-11(2)12(7-10)9-16-17-14-6-5-13(18(20)21)8-15(14)19(22)23/h3-9,17H,1-2H3/b16-9+
GYDQEABEWIRZLY-CXUHLZMHSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)