442292
2,3-Dimethylphenol
analytical standard
Sinonimo/i:
3-Hydroxyl-o-xylene, vic.-o-Xylenol
About This Item
Grado
analytical standard
Densità del vapore
4.23 (vs air)
Confezionamento
ampule of 1000 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. eboll.
217 °C (lit.)
Punto di fusione
70-73 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cc1cccc(O)c1C
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5,9H,1-2H3
QWBBPBRQALCEIZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?