442210
1,1-Dichloro-2-propanone
analytical standard
Sinonimo/i:
1,1-Dichloroacetone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Confezionamento
ampule of 1000 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.446 (lit.)
P. eboll.
117-118 °C (lit.)
Densità
1.327 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C3H4Cl2O/c1-2(6)3(4)5/h3H,1H3
CSVFWMMPUJDVKH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
114.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
45.8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?