Documenti fondamentali
44084-U
Supelco
Benzophenone
0.01 μg/mL in hexane, analytical standard
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
77101502
Grado
analytical standard
Confezionamento
pkg of 1 mL
Concentrazione
0.01 μg/mL in hexane
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-14.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-26 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)